Learn More
1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15403857
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15403857
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30052.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 52067-36-4
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD08062382
InChI-Schlüssel GKGQWBJLOYXULB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-ethoxyphenyl ethan-1-ol, 1-4-ethoxyphenyl ethanol
PubChem CID 13891147
IUPAC-Name 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)C(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(4-Ethoxyphenyl)ethanol
Schmelzpunkt 46°C to 47°C
Menge 1 g
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%