Learn More
1,4-Dithiothreitol, ultrareines Bioreagenz, J.T.Baker™
Catalog Number p-5383273
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
POLYSTORMOR
Poly-Flasche
3483-12-3
C4H10O2S2
154.24
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
2s,3s-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, Threo-1,4-dimercapto-2,3-butandiol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
446094
CHEBI:42170
(2S,3S)-1,4-bis(Sulfanyl)Butan-2,3-Diol
C(C(C(CS)O)O)S
3483-12-3
C4H10O2S2
154.24
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
2s,3s-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, Threo-1,4-dimercapto-2,3-butandiol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
446094
CHEBI:42170
(2S,3S)-1,4-bis(Sulfanyl)Butan-2,3-Diol
C(C(C(CS)O)O)S
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemischer Name oder Material 1,4-Dithiothreitol
Flammpunkt 109.00 °C
Verpackung POLYSTORMOR
Menge 5 g
Relative Dichte 1 l = 1.00 kg
Formelmasse 154.25
Güte UltraPure Bioreagenz