Learn More
1,4-Dithiothreitol, Ultrapure Bioreagenz, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15568774 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
POLYSTORMOR
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15568774 100 g Poly-Flasche 1 Stück
15548774 5 g POLYSTORMOR 1 Stück
15558774 25 g POLYSTORMOR 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15568774 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. F78003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3060.00 CHF
    1762.21 CHF / 1 Stück
    Sparen 1297.79 CHF
    42% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochgradig reine Reagenzien, die für biotechnologische Anwendungen wie z. B. Elektrophorese und Flüssigkeitschromatographie getestet wurden
    Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Chemische Identifikatoren
CAS 12-3-3483
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym 2s,3s-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, Threo-1,4-dimercapto-2,3-butandiol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-Name (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dithiothreitol
Flammpunkt 109,00 °C
Verpackung Poly-Flasche
Menge 100 g
Relative Dichte 1 l = 1.00 kg
Formelmasse 154.25
Güte UltraPure Bioreagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Dithiothreitol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Dithiothreitol