Learn More
1,4-Dithioerythritol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dithioerythreitol |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2 |
| Formelmasse | 154.0122 |