Learn More
1,4-Dithioerythritol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Reagent for maintaining -SH groups in the reduced state, quantitatively reduces disulfides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagenz für die Aufrechterhaltung von -SH-Gruppen im reduzierten Zustand, verringert quantitativ Disulfide.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (15.4 mg/ml) und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich, nicht in der Nähe von Luft aufbewahren. Den Behälter dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln aufbewahren. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Dithioerythritol |
| Schmelzpunkt | 82°C to 84°C |
| Geruch | Stench |
| Menge | 25 g |
| UN-Nummer | UN3335 |
| Beilstein | 1719756 |
| Empfindlichkeit | Air sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (15.4mg/ml),and methanol. |
| IUPAC-Name | (2R,3S)-1,4-Disulfanylbutan-2,3-diol |
| Formelmasse | 154.25 |
| Mehr anzeigen |