Learn More
1,4-Dithio-DL-Threitol, Elektrophoresequalität, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15456449
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15456449 5 g 5 Gramm
15446449 1 g 1 Gramm
15440377 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456449 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J64545.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.02 CHF
    126.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 27.37 CHF
    17% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3483-12-3 | C4H10O2S2 | 154.24 g/mol
1,4-Dithio-DL-threitol is used as a protective agent for preventing oxidation of thiol groups and reagent for the reduction of disulfide groups in proteins. It is employed to investigate a-ketoglutarate dehydrogenase function, flavin cofactors in proteins and protein moieties involved in peroxide reduction. It is also useful for stabilizing sulfhydryl-containing enzymes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dithio-DL-Threitol wird als Schutzmittel zur Verhinderung der Oxidation von Thiolgruppen und als Reagenz zur Reduktion von Disulfid-Gruppen in Proteinen verwendet. Wird eingesetzt, um die Funktion der a-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Flavinkofaktoren in Proteinen und Proteingesellschaften zu untersuchen, die an der Peroxidreduktion beteiligt sind. Ist auch nützlich für die Stabilisierung sulfhydrylhaltiger Enzyme.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Chloroform, Diethylether, Aceton, Äther und Ethylacetat.
Hinweise
Luft- und wärmeempfindlich. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln und Alkalien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12-3-3483
Summenformel C4H10O2S2
Molekulargewicht (g/mol) 154.24
MDL-Nummer MFCD00004877
InChI-Schlüssel VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Synonym dithiothreitol, dl-1,4-dithiothreitol, dl-dithiothreitol, 1,4-dithio-dl-threitol, d-1,4-dithiothreitol, d-dtt, 2s,3s-1,4-dimercaptobutane-2,3-diol, threo-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, 1,4-dithiothreitol, dtt
PubChem CID 446094
ChEBI CHEBI:42170
IUPAC-Name (2S,3S)-1,4-Bis(sulfanyl)butan-2,3-diol
SMILES C(C(C(CS)O)O)S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dithio-DL-threitol
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 125°C to 130°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Unpleasant
Menge 5 g
Beilstein 1719757
Empfindlichkeit Air sensitive
Merck Index 14,3376
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,chloroform,diethyl ether,acetone,ether and ethyl acetate.
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 99%
Güte Elektrophorese
Physikalische Form Pulver