missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dithian-2,5-Diol, TRC

Artikelnummer. 30003295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003295 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30003295 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD4938401G
 Eingeschränkter Artikel

Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.

Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 40018-26-6
Summenformel C4 H8 O2 S2
Molekulargewicht (g/mol) 152.24
Synonym 1,4-Dithian-2,5-diol, 2,5-Dihydroxy-1,4-dithiane, Mercaptoacetaldehyde Dimer, NSC 106280, p-Dithiane-2,5-diol;
IUPAC-Name 1,4-Dithian-2,5-Diol
SMILES OC1CSC(O)CS1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,4-Dithiane-2,5-diol
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O2S2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-6H,1-2H2
Formelmasse 151.9966
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.