Learn More
1,4-Diphenylbutadiyne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455543
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455543 5 g 5 Gramm
11465543 25 g 25 Gramm
11475543 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455543 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13471.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 886-66-8 | C16H10 | 202.26 g/mol
1,4-Diphenylbutadiyne was used in the preparation of 7,8-dehydropurpurin dimers via two-fold Pd-catalyzed [3+2] annulation of meso-bromoporphyrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diphenylbutadiyn wurde bei der Vorbereitung von 7,8-Dehydropurpurin-Dimeren über eine zweifache Pd-katalysierte [3+2] Annulation von Meso-Bromoporphyrin verwendet.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (5.5E-4 g/l) (25 °C). Löslich in Toluol, fast transparent.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 886-66-8
Summenformel C16H10
Molekulargewicht (g/mol) 202.26
MDL-Nummer MFCD00004787
InChI-Schlüssel HMQFJYLWNWIYKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-diphenylbutadiyne, diphenylbutadiyne, diphenyldiacetylene, butadiyne, diphenyl, diphenyl-1,3-butadiyne, benzene, 1,1'-1,3-butadiyne-1,4-diyl bis, 1,4-diphenyl-1,3-butadiyne, 1,4-diphenylbuta-1,3-diyne, 1,1'-buta-1,3-diyne-1,4-diyldibenzene, 4-phenyl-1,3-butadiynyl benzene
PubChem CID 70174
ChEBI CHEBI:51588
IUPAC-Name 4-Phenylbuta-1,3-diynylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC#CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diphenylbutadiyne
Schmelzpunkt 86°C to 87°C
Menge 5 g
Beilstein 1910105
Formelmasse 202.26
Reinheit (%) 99%