Learn More
1,4-Diphenyl-1-Butanon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10685652 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10685652
Marke: Thermo Scientific Acros 232820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Diphenyl-1-butanone
Namenshinweis 98%
CAS 5407-91-0
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 55°C to 59°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C16H16O
Strukturformel C6H5CO(CH2)3C6H5
MDL-Nummer MFCD00022005
Menge 1 g
Synonym 4-phenylbutyrophenone, 1,4-diphenyl-1-butanone, 1-butanone, 1,4-diphenyl, 4-phenylbutyrophenon, pubchem8921, 1-butanone,4-diphenyl, 1,4-diphenyl-butan-1-one, 1-butanone,1,4-diphenyl, 3-phenylpropyl phenyl ketone, acmc-1am65
InChI-Schlüssel GBUMEGLMTNAXOM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)C2=CC=CC=C2
IUPAC-Name 1,4-Diphenylbutan-1-on
Molekulargewicht (g/mol) 224.3
PubChem CID 79413
Formelmasse 224.3
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver