Learn More
1,4-Dioxaspiro[4.5 ]dec-8-Ylamin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1, 4-dioxaspiro[4.5]dec-8-ylamine |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 157.21 |
| Reinheit (%) | 97% |