Learn More
1,4-Dioxan, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.5 %, Honeywell Riedel-de Haen
Artikelnummer. p-7111862
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 ml
1 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Enghals-Glasflasche
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
4 Stück
500 Milliliter
6 Stück
Artikelnummer. 15634550
Marke: Honeywell-Chromasolv 34857100ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.5 %
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
MDL-Nummer MFCD00006571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane
Schmelzpunkt 10°C to 12°C (literature)
Namenshinweis CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.5%
Extinktion max. 0.01 at 295 nm, max. 0.10 at 270 nm, max. 0.20 at 250 nm, max. 0.50 at 235 nm, max. 0.70 at 220 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 0.01 at 300 nm
CAS Max. % 100.0000%
Dichte 1.034 g/mL at 25 °C(lit.)
Siedepunkt 100°C to 102°C
Menge 100 mL
Flammpunkt 11°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C4H8O2
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte HPLC