Learn More
1,4-Dioxan, wasserfrei, 99,8 %, stab. mit 1–3 ppm BHT, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren AcroSeal™ Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16388207
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
4 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16388207 4 x 1 L 4 Liter
16368207 100 mL 100 Milliliter
16378207 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16388207 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047305.M1
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-91-1 | C{4}H{8}O{2}
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Schmelzpunkt 11.8°C
CAS 123-91-1
Menge 4 x 1 L
Summenformel C{4}H{8}O{2}
Siedepunkt 100°C to 102°C
Reinheit (%) 99.8%