Learn More
1,4-Dioxan, ≥99 %, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-217139
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-Dioxan
C1COCCO1
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-Dioxan
C1COCCO1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Für die UV/VIS-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dioxane
Schmelzpunkt 12.0°C
Namenshinweis 99+%
Extinktion 0.01 max. at 295nm, 0.03 max. at 270nm, 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 275nm, 0.2 max. at 250nm, 0.5 max. at 225nm, 0.5 max. at 230nm, 1 max. at 215nm, 1 max. at 220nm
CAS Min. % 99.0
Farbe Weiß
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340g/mL
Siedepunkt 101.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 12°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallines Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Brechungsindex 1.4205 to 1.4220
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.0005 % max.
Relative Dichte 1.034
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 19, 3
Wasser 0.03% Max.
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) ≥99%
Güte Spektroskopie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.