Learn More
1,4-Dioxan, Reagenzienqualität, ≥99 %, Honeywell™
Catalog Number 15697800
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 l
10 l
20 l
6 x 1 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Glass Bottle
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-Dioxan
C1COCCO1
123-91-1
C4H8O2
88.106
MFCD00006571
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Dioxan, p-Dioxan, 1,4-Diethylendioxid, Diethylenether, 1,4-Dioxacyclohexan, Diethylendioxid, Dioxane, Diethylenoxid, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
31275
CHEBI:47032
1,4-Dioxan
C1COCCO1
Reagenzgütegrad, ≥99 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan
pH 6 bis 8 (bei 500.00 g/l 20 °C)
Schmelzpunkt 12 °C
Farbe Farblos
UN-Nummer UN1165
Beilstein 102551
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water
Formelmasse 88.11 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Dichte 1.034 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 100 bis 102 °C bei 1,013 hPa
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 0.22
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Zündpunkt 356 °F
Geruch Aromatisch
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 27 mmHg (20 °C), 40 mmHg (25 °C)