Learn More
1,4-Dioxan, 99.8 %, ExtraDry, stabilisiert, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10368143 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10368143 2.5 L 2.50 Liter
10061931 100 ml 100 Milliliter
10783203 1 l 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368143 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 326890025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-91-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxane
Schmelzpunkt 12.0°C
Namenshinweis Water <50ppm
CAS Min. % 99.75
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0340g/mL
Menge 2.5 L
Flammpunkt 12°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4205 to 1.4220
Rückstand nach Verdampfung 0.001 % max.
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Relative Dichte 1.034
Viskosität 1.32 mPa.s (20°C)
UN-Nummer 1165
Wasser 0.005% Max. (Coulometric)
Beilstein 19, 3
Fieser 01,333
Merck Index 15, 3328
Siedepunkt 101.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetone, benzene, toluene,, ether and other common organic solvents
Formelmasse 88.11
Reinheit (%) 99.8%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.