Learn More
1,4-Dioxan, 99,5+%, für HPLC, unstabilisiert Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10111520 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10111520 2.5 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 2.50 Liter
10540721 1 L Kunststoffbeschichtete Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10111520 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. D/4556/PB17
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28036
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Chemische Identifikatoren
CAS 123-91-1
Summenformel C4H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.106
MDL-Nummer 6571
InChI-Schlüssel RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
IUPAC-Name 1,4-Dioxan
SMILES C1COCCO1
Spezifikation
pH 6 bis 8
Schmelzpunkt 12 °C
Farbe Farblos
Menge 2.5 L
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdruck 41 mbar bei 20 °C
Viskosität 1,32 mPaS bei 20 °C
Siedepunkt 101 °C
Formelmasse 88,11 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dioxane RPE
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.