Learn More
1,4-Dioxan-2-on, TRC
Artikelnummer. 30379978
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30379978 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30379978 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD48536025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dioxan-2-one
CAS 3041-16-5
Summenformel C4H6O3
Menge 25 g
Synonym (2-Hydroxyethoxy)acetic Acid delta-Lactone, p-Dioxan-2-one, 2-Oxo-1,4-dioxane, 2-p-Dioxanone, Dioxanone, NSC 60534, p-Dioxanone
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O3/c5-4-3-6-1-2-7-4/h1-3H2
SMILES O=C1COCCO1
IUPAC-Name 1,4-Dioxan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
Formelmasse 102.0317