Learn More
1,4-Dimethylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445877
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11445877 100 g 100 Gramm
11435877 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445877 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24419.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 106-58-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-58-1
Summenformel C6H14N2
Molekulargewicht (g/mol) 114.192
MDL-Nummer MFCD00006156
InChI-Schlüssel RXYPXQSKLGGKOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-dimethylpiperazine, lupetazine, piperazine, 1,4-dimethyl, texacat dmp, unii-tf146u602l, ccris 6690, 1,4-dimethyl-piperazine, 1,4-dimethyl-2,3,5,6-tetrahydropyrazine, 1,4-dimethylpiperazin, pubchem8569
PubChem CID 7818
IUPAC-Name 1,4-Dimethylpiperazin
SMILES CN1CCN(CC1)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dimethylpiperazine
Schmelzpunkt -1°C
Dichte 0.844
pH 10
Siedepunkt 131°C to 132°C
Flammpunkt 21°C (69°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.447
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 103022
Formelmasse 114.19
Reinheit (%) 98%