Learn More
(1,4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamin, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
131922-07-1
C7H17N3
143.234
DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
10464433
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanamin
CN1CCN(C(C1)CN)C
131922-07-1
C7H17N3
143.234
DKFODFYKOIZTMO-UHFFFAOYSA-N
10464433
(1,4-Dimethylpiperazin-2-yl)methanamin
CN1CCN(C(C1)CN)C
Chemischer Name oder Material (1, 4-dimethylpiperazin-2-yl)methylamine
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Synonym 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methylamine, 1,4-dimethylpiperazin-2-yl methyl amine, 1-1,4-dimethyl-2-piperazinyl methanamine, 1-1,4-dimethylpiperazin-2-yl methanamine
Formelmasse 143.23
Reinheit (%) 97%