Learn More
(1,4-Dimethyl-2-piperazinyl)Methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (1, 4-Dimethyl-2-piperazinyl)methanol |
| CAS Min. % | 95.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 95% |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 144.22 |
| Reinheit (%) | 95% |