Learn More
1,4-Dimethyl-1,2,3,4-Tetrahydrochinoxalin-6-Carbonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11330607
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11330607 5 g 5 Gramm
10757095 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11330607 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC37116DE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 857283-87-5
Summenformel C11H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 187.246
MDL-Nummer MFCD09702356
InChI-Schlüssel NBANRNWRIHAGBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
PubChem CID 24229481
IUPAC-Name 1,4-Dimethyl-2,3-dihydrochiinoxalin-6-carbonitril
SMILES CN1CCN(C2=C1C=CC(=C2)C#N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-carbonitrile
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 187.24
Reinheit (%) 97%