Learn More
1,4-Dimethoxybenzol, TRC
Artikelnummer. 30387055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30387055 25 g -
30376456 100 g -
30376191 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387055 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45638025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-78-7
Summenformel C8 H10 O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.164
Synonym Benzene, p-dimethoxy- (8CI), 1,4-Dimethoxybenzene, 1,4-Dimethoxybenzol, 4-Methoxyanisole, DMB, Hydroquinone dimethyl ether, Methyl 4-methoxyphenyl ether, Methyl p-methoxyphenyl ether, NSC 7483, Quinol dimethyl ether, p-Dimethoxybenzene, p-Hydroquinone dimethyl ether, p-Methoxyanisole
IUPAC-Name 1,4-Dimethoxybenzol
SMILES COc1ccc(OC)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dimethoxybenzene
Menge 25 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10O2/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
Formelmasse 138.0681