Learn More
1,4-Dimethoxybenzol, 99+ %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 115410010
Additional Details : CAS : 150-78-7 Gewicht : 1.05000kg
Menge 1kg
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10409220
  • 98.05 CHF / 1 Kilogramm
Verfügbar ab
01-02-2021
Chemische Identifikatoren
150-78-7
138.17
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
9016
COC1=CC=C(C=C1)OC
C8H10O2
MFCD00008401
p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
1,4-Dimethoxybenzol
Spezifikation
1, 4-Dimethoxybenzene
98°C
Glasflasche
1.04 mPa.s (65°C)
Weiß
1kg
150-78-7
100.0
C8H10O2
MFCD00008401
p-dimethoxybenzene, p-methoxyanisole, hydroquinone dimethyl ether, benzene, 1,4-dimethoxy, quinol dimethyl ether, benzene, p-dimethoxy, dimethylhydroquinone ether, dimethyl ether hydroquinone, 1,4-dimethoxybenzol, usaf an-9
OHBQPCCCRFSCAX-UHFFFAOYSA-N
1,4-Dimethoxybenzol
9016
Kristallines Pulver, Kristalle oder Stückchen
1.0500g/mL
Authentic
1.05
213°C
54°C to 58°C
99+%
99.0
99% min. (GC)
C6H4(OCH3)2
06, 843
Solubility in water: 0.8g/L (20 c). Other solubilities: soluble in benzene,alcohol,ethylacetate and,acetone,1g/10mL dioxane
COC1=CC=C(C=C1)OC
138.17
138.17
99+%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation