Learn More
1,4-Diisopropylbenzol, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diisopropylbenzene |
| CAS | 100-18-5 |
| Summenformel | C12 H18 |
| Menge | 25 g |
| Synonym | Benzene, p-diisopropyl- (8CI), 1,4-Bis(1-methylethyl)benzene, 1,4-Bis(isopropyl)benzene, 1,4-Diisopropylbenzene, NSC 84198, p-Di-iso-propylbenzene, p-Diisopropylbenzene |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H18/c1-9(2)11-5-7-12(8-6-11)10(3)4/h5-10H,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(cc1)C(C)C |
| IUPAC-Name | 1,4-Di(propan-2-yl)benzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.27 |
| Formelmasse | 162.1409 |