Learn More
1,4-Diisocyanatobutan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10173151 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10173151 1 g Glasflasche 1 Gramm
10318840 5 g Glasflasche -
11955681 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10173151 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 314380010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 4538-37-8 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4538-37-8
Summenformel C6H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 140.14
MDL-Nummer MFCD00075559
InChI-Schlüssel OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 350453
IUPAC-Name 1,4-Diisocyanatobutan
SMILES C(CCN=C=O)CN=C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Diisocyanatobutane
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.1000g/mL
Siedepunkt 102.0°C to 104.0°C (14.0 mmHg)
Flammpunkt 106°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel OCN(CH2)4NCO
Brechungsindex 1.4510 to 1.4530
Menge 1 g
UN-Nummer 2206
Relative Dichte 1.1
Synonym 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Formelmasse 140.14
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit