Learn More
1,4-Diiodbutan, TRC
Artikelnummer. 30380482
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30380482 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30380482 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD45570550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diiodobutane
CAS 628-21-7
Summenformel C4H8I2
Menge 50 g
Synonym 1,4-Diodobutane, NSC 31721, Tetramethylene Diiodide, alpha,ω-Diiodobutane
InChI-Formel InChI=1S/C4H8I2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
SMILES ICCCCI
IUPAC-Name 1,4-Diiodobutan
Molekulargewicht (g/mol) 309.92
Formelmasse 309.8715