Learn More
1,4-Diiodbutan, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,4-Diiodobutane is used as an additive to enhance perovskite solar cell performance. It is used as a crosslinking agent for the synthesis of anion exchange membranes from cellulose.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,4-Diiodbutan wird als Zusatzstoff zur Verbesserung der Leistung von Perovskit-Solarzellen verwendet. Es wird als Bindemittel für die Synthese von Anionenaustauschmembranen aus Zellulose verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diiodobutane |
| Namenshinweis | stabilized with copper |
| Schmelzpunkt | 5°C to 7°C |
| Dichte | 2.35 |
| Siedepunkt | 108°C to 110°C (10 mmHg) |
| Brechungsindex | 1.6212 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1098276 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Mehr anzeigen |