Learn More
1,4-Diiodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
1,4-Diiodbenzol wird in der Suzuki-Reaktion verwendet. Es wird als Vorstufe bei der Herstellung von Martinellsäure und 1,4-bis(p-R-phenylethynyl)benzen verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 1,4-diiod-2,5-didodecylbenzol eingesetzt, das ein Ausgangsreagenz für die Synthese von Oligo(1,4-phenylenethynylen) ist. Es wird auch in Nahrungsprodukten für Mensch und Tier verwendet, einschließlich Antiseptika und Desinfektionsmittel. Darüber hinaus wird es in Polarisationsfolien für Flüssigkristall-Anzeigechemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1,4-Diiodobenzene |
| Schmelzpunkt | 128°C to 132°C |
| Siedepunkt | 285°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1904546 |
| Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water. |
| Formelmasse | 329.91 |
| Reinheit (%) | 98% |