Learn More
1,4-Diiodbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418246
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418246 25 g 25 Gramm
11428246 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418246 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15335.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 624-38-4 | C6H4I2 | 329.907 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
1,4-Diiodbenzol wird in der Suzuki-Reaktion verwendet. Es wird als Vorstufe bei der Herstellung von Martinellsäure und 1,4-bis(p-R-phenylethynyl)benzen verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von 1,4-diiod-2,5-didodecylbenzol eingesetzt, das ein Ausgangsreagenz für die Synthese von Oligo(1,4-phenylenethynylen) ist. Es wird auch in Nahrungsprodukten für Mensch und Tier verwendet, einschließlich Antiseptika und Desinfektionsmittel. Darüber hinaus wird es in Polarisationsfolien für Flüssigkristall-Anzeigechemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Äther und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-38-4
Summenformel C6H4I2
Molekulargewicht (g/mol) 329.907
MDL-Nummer MFCD00001054
InChI-Schlüssel LFMWZTSOMGDDJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-diiodobenzene, benzene, 1,4-diiodo, p-benzene diiodide, benzene, p-diiodo, unii-i9xcf83vav, i9xcf83vav, 1,4-diiodbenzene, 1,4-diidobenzene, 1,4 diiodobenzene, 1,4-diiodiobenzene
PubChem CID 12208
IUPAC-Name 1,4-Diiodbenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1I)I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diiodobenzene
Schmelzpunkt 128°C to 132°C
Siedepunkt 285°C
Menge 25 g
Beilstein 1904546
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 329.91
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Diiodobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Diiodobenzene