Learn More
1,4-Dihydroxyanthrachinon 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-111921
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
81-64-1
C14H8O4
240.21
MFCD00001209
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
6688
CHEBI:37487
1,4-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
81-64-1
C14H8O4
240.21
MFCD00001209
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
6688
CHEBI:37487
1,4-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1, 4-Dihydroxyanthraquinone
Namenshinweis 96%
CAS Min. % 95.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 191.0°C to 193.0°C
Farbe Braun-Rot bis Orange
Siedepunkt 450.0°C
Flammpunkt 222°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 08, 450
Merck Index 15, 8180
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents
Formelmasse 240.21
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.