Learn More
1,4-Dihydroxyanthrachinon 96 %, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 132181000
Additional Details : CAS : 81-64-1 Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge 100g
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10081430
  • 22.67 CHF / 100 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
81-64-1
240.21
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
6688
1,4-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
C14H8O4
MFCD00001209
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
CHEBI:37487
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Spezifikation
1, 4-Dihydroxyanthraquinone
81-64-1
100.0
191.0°C to 193.0°C
222°C
Authentic
MFCD00001209
Glasflasche
quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
Solubility in water: <1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in hot water,soluble in alcohol,ether,benzene,sulfuric,acid,potassium chloride,chloroform,acetone,,aqueous alkali and other organic solvents
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
240.21
CHEBI:37487
Kristallpulver
96%
95.0
Braun-Rot bis Orange
450.0°C
96%
C14H8O4
08, 450
15, 8180
100g
GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
1,4-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
6688
240.21
96%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
Gefahrenhinweis
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation