Learn More
1,4-Dihydroxyanthrachinon, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494473
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494473 1000 g 1000 Gramm
11404483 250 g -
11414483 5000 g 5000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494473 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11010.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 81-64-1 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
1,4-Dihydroxyanthraquinone is used to color gasoline and some heating oils. It is used as an intermediate for the synthesis of indanthrene- and alizarin-derived dyes. It is also used to form lake pigments with calcium, barium and lead. It may be used in the synthesis of cyclopentanoids by cyclization of α,β-unsaturated aldehyde with 1, 4 1,4-Dihydroxyanthraquinone. It has been studied as a long range emissive ratiometric fluorescent probe for live cell imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dihydroxyanthrachinon wird zur Färbung von Benzin und einigen Heizöl verwendet. Wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Indanthren- und Alizarin-abgeleiteten Farbstoffen verwendet. Wird auch zur Bildung von Seepigmenten mit Calcium, Barium und Blei verwendet. Kann zur Synthese von Cyclopentanoiden durch Cyclisierung von α,β-ungesättigtem Aldehyd mit 1, 4-Dihydroxyanthrachinon verwendet werden. Wurde als emissive ratiometrische Fluoreszenz-Sonde für die Lebendzell-Bildgebung mit großer Reichweite untersucht.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 81-64-1
Summenformel C14H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 240.214
MDL-Nummer MFCD00001209
InChI-Schlüssel GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym quinizarin, 1,4-dihydroxyanthraquinone, quinizarine, chinizarin, solvent orange 86, 1,4-dihydroxyanthrachinon, smoke orange r, 1,4-dihydroxy-9,10-anthraquinone, macrolex orange gg, 9,10-anthracenedione, 1,4-dihydroxy
PubChem CID 6688
ChEBI CHEBI:37487
IUPAC-Name 1,4-Dihydroxyanthracen-9,10-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dihydroxyanthraquinone
Schmelzpunkt 195°C to 198°C
Siedepunkt ∼450°C
Flammpunkt 222°C (431°F)
Menge 1000 g
Beilstein 1914036
Merck Index 14,8064
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 240.21
Reinheit (%) 95%