Learn More
1,4-Dihydroxy-2-Naphthosäure, 98 %
Artikelnummer. 15486688
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15486688 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15486688 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60210.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
1,4-Dihydroxy-2-Naphthoesäure aus Propionibacterium freudenreichii ist bekannt für die Verbreitung von Bifidobacterium. Hat eine potenzielle therapeutische Anwendung für die Behandlung von Psoriase.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31519-22-9
Summenformel C11H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 204.18
MDL-Nummer MFCD00010370
InChI-Schlüssel VOJUXHHACRXLTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dihydroxy-2-naphthoic acid, 1,4-dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 1,4-dihydroxy-2-naphthoate, 2-naphthalenecarboxylic acid, 1,4-dihydroxy, unii-1u77mr5q7o, 1,4-dihydroxy-2-naphtoic acid, 1,4-dohydroxy-2-naphthoic acid, 1,4-dihydroxy-2-naphthalic acid, cbmicro_022187, acmc-209hn7
PubChem CID 671
ChEBI CHEBI:18094
IUPAC-Name 1,4-dihydroxynaphthalene-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(O)=C2C=CC=CC2=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dihydroxy-2-naphthoic acid
Schmelzpunkt 220°C (decomposition)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 204.18
Reinheit (%) 98%