Learn More
1,4-Difluorbenzol, 99 %
Artikelnummer. 11423317
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423317 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11423317 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16217.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-36-3
Summenformel C6H4F2
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00000344
InChI-Schlüssel QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
PubChem CID 10892
ChEBI CHEBI:38585
IUPAC-Name 1,4-Difluorobenzol
SMILES FC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Difluorobenzene
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.166
Siedepunkt 88°C to 89°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.441
Menge 25 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1904541
Merck Index 14,3148
Formelmasse 114.09
Reinheit (%) 99%