Learn More
1,4-Difluorbenzol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10665722 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10665722 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10665532 25 mL Glasflasche -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10665722 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 114611000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 540-36-3 | C6H4F2 | 114.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-36-3
Summenformel C6H4F2
Molekulargewicht (g/mol) 114.10
MDL-Nummer MFCD00000344
InChI-Schlüssel QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
PubChem CID 10892
ChEBI CHEBI:38585
IUPAC-Name 1,4-Difluorobenzol
SMILES FC1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 4-Difluorobenzene
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -13°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1700g/mL
Siedepunkt 88°C to 89°C
Flammpunkt 2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H4F2
Brechungsindex 1.4400 to 1.442
Menge 100 mL
Beilstein 05, 199
Merck Index 15, 3167
Relative Dichte 1.17
Formelmasse 114.09
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,4-Difluorobenzene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.