Learn More
1,4-Difluor-2-iodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11461430
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11461430 5 g 5 Gramm
11451430 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11461430 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26890.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2265-92-1 | Molecular Formula: C6H3F2I | Molecular Weight: 239.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2265-92-1
Summenformel C6H3F2I
Molekulargewicht (g/mol) 239.99
MDL-Nummer MFCD03094151
InChI-Schlüssel WBYVNDUCUMNZPM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 223084
IUPAC-Name 1,4-Difluor-2-iodbenzol
SMILES FC1=CC=C(F)C(I)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Difluoro-2-iodobenzene
Dichte 1.998
Siedepunkt 178°C to 179°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Brechungsindex 1.563
Menge 5 g
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Synonym 2,5-difluoroiodobenzene, benzene,1,4-difluoro-2-iodo, 2,5-difluoro-1-iodobenzene, benzene, 1,4-difluoro-2-iodo, pubchem4402, acmc-209fxx, 1,4-bis fluoranyl-2-iodanyl-benzene
Formelmasse 239.99
Reinheit (%) 97%