Learn More
1,4-Diethylpiperazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446446
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446446 250 g 250 Gramm
11426446 10 g 10 Gramm
11436446 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446446 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24743.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6483-50-7 | C8H18N2 | 142.246 g/mol
1,4-Diethylpiperazine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Diethylpiperazin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Toluol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort in einem dicht verschlossenen Behälter lagern. Unter Stickstoff lagern, die empfohlene Temperatur liegt unter 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6483-50-7
Summenformel C8H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 142.246
MDL-Nummer MFCD00126900
InChI-Schlüssel DDPRYTUJYNYJKV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 80973
IUPAC-Name 1,4-Diethylpiperazin
SMILES CCN1CCN(CC1)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diethylpiperazine
Menge 250 g
Synonym piperazine, 1,4-diethyl, 1,4-diethyl piperazine, piperazine,1,4-diethyl, acmc-1be2o
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,toluene.
Formelmasse 142.24
Reinheit (%) 98%