Learn More
1,4-Dieoxybenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458336 500 g 500 Gramm
11438336 25 g 25 Gramm
11448336 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458336 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15385.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-95-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-95-2
Summenformel C10H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.22
MDL-Nummer MFCD00015146
InChI-Schlüssel VWGNFIQXBYRDCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1,4-diethoxy, p-diethoxybenzene, hydroquinone diethyl ether, benzene, p-diethoxy, diethoxybenzene, 1,4-diethoxy-benzen, benzene,4-diethoxy, 1,4-diethoxybenzol, hydroquinonedlethylether, acmc-209ans
PubChem CID 67150
IUPAC-Name 1,4-diethoxybenzene
SMILES CCOC1=CC=C(OCC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Diethoxybenzene
Schmelzpunkt 69°C to 71°C
Siedepunkt 245°C to 248°C
Menge 500 g
Beilstein 2044373
Formelmasse 166.22
Reinheit (%) 98%