Learn More
1,4-Dicyanobutan, 99 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 113831000
Additional Details : CAS : 111-69-3 Gewicht : 0.14500kg Transport : UN number : 2205 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge | 100mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
111-69-3 | |
108.14 | |
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N | |
8128 | |
C(CCC#N)CC#N |
C6H8N2 | |
MFCD00001975 | |
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril | |
Hexandinitril |
Spezifikation
1, 4-Dicyanobutane | |
163°C | |
Glasflasche | |
0.95 | |
295.0°C | |
1.0°C to 3.0°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
NC(CH2)4CN | |
02, 653 | |
adiponitrile, 1,4-dicyanobutane, adipodinitrile, adipyldinitrile, adipic acid dinitrile, tetramethylene dicyanide, nitrile adipico, tetramethylene cyanide, adipic acid nitrile, adipinsaeuredinitril | |
BTGRAWJCKBQKAO-UHFFFAOYSA-N | |
Hexandinitril | |
8128 | |
Flüssig |
0.9500g/mL | |
Authentic | |
1.4370 to 1.4390 | |
5.8 mPa.s (30°C) | |
Farblos bis hellgelb | |
100mL | |
111-69-3 | |
100.0 | |
C6H8N2 | |
MFCD00001975 | |
15, 152 | |
Solubility in water: 90g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform | |
C(CCC#N)CC#N | |
108.14 | |
108.14 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 1,4-Dicyanobutane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.