Learn More
1,4-Dicyanobenzol, 98 %, Thermo Scientific™
Marke:  Thermo Scientific Acros 113820250
Additional Details : CAS : 623-26-7 Gewicht : 0.08000kg
Artikelnummer. 10070840
  • 28.18 CHF / 25 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
1, 4-Dicyanobenzene
97.5
Weiß bis gelb
97.5% min. (GC)
C8H4N2
MFCD00001810
Glasflasche
25g
BHXFKXOIODIUJO-UHFFFAOYSA-N
Benzol-1,4-Dicarbonitril
12172
Pulver
0.2% max.
623-26-7
100.0
222°C to 227°C
Authentic
C6H4(CN)2
09, 846
terephthalonitrile, 1,4-dicyanobenzene, 1,4-benzenedicarbonitrile, p-phthalodinitrile, 4-cyanobenzonitrile, p-dicyanobenzene, p-benzenedinitrile, p-pdn, terephthalodinitrile, 1,4-benzodinitrile
Solubility in water: 0.08g/L (23°C). Other solubilities: soluble 15.3g/L in acetone (20°C),soluble in methanol
C1=CC(=CC=C1C#N)C#N
128.13
128.13
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation