Learn More
1,4-Dichlorophthalazin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15476107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476107 5 g 5 Gramm
15466107 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H33295.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10-7-4752 | C8H4Cl2N2 | 199.03 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Benzoylthiophene sind allosterische Verstärker (AE) mit agonistischer Aktivität am A1-Adenosinrezeptor.
Löslichkeit
Schwerlöslich in Wasser (0.26 g/l) (25 °C),
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10-7-4752
Summenformel C8H4Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 199.03
MDL-Nummer MFCD00006909
InChI-Schlüssel ODCNAEMHGMYADO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalazine, 1,4-dichloro, ccris 6799, 1,4-dichloro-phthalazine, unii-0ow60266ko, 1,4-dichlorophthalazine, dichlorophthalazine, 1,4-dichloropthalazine, 1,4-dichorophthalazine, pubchem23238, 1,4-dichlorophtalazine
PubChem CID 78490
IUPAC-Name 1,4-Dichlorphthalazin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=NN=C2Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dichlorophthalazine
Schmelzpunkt 164°C to 166°C
Menge 5 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formelmasse 199.04
Reinheit (%) 98%