Learn More
1,4-Dichlorbutan, 99 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 216430010
Additional Details : CAS : 110-56-5 Gewicht : 1.21000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Menge | 1L |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
110-56-5 | |
127.01 | |
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N | |
8059 | |
C(CCCl)CCl |
C4H8Cl2 | |
MFCD00001011 | |
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc | |
1,4-Dichlorbutan |
Spezifikation
1, 4-Dichlorobutane | |
40°C | |
Glasflasche | |
1.16 | |
0.05% max. | |
Nicht ausgewiesen | |
1L | |
110-56-5 | |
100.0 | |
C4H8Cl2 | |
MFCD00001011 | |
butane, 1,4-dichloro, unii-8326ynm2b3, tetramethylene chloride, 1,4-dichlorobutane, butane,4-dichloro, tetramethylene dichloride, 1,4-bis chloranyl butane, ksc491k8b, 1,4-dichlorobutane, puriss gc | |
KJDRSWPQXHESDQ-UHFFFAOYSA-N | |
1,4-Dichlorbutan | |
8059 | |
Flüssig |
1.1600g/mL | |
Authentic | |
1.4530 to 1.455 | |
1.46 mPa.s (20°C) | |
161°C to 163°C | |
-38°C | |
99+% | |
98.5 | |
98.5% min. (GC) | |
Cl(CH2)4Cl | |
01, 119 | |
Solubility in water: 0.24% (20 c). Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
C(CCCl)CCl | |
127.01 | |
127.01 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- 1,4-Dichlorobutane
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.