Learn More
1,4-Dichlorbutan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 4-Dichlorobutane |
Namenshinweis | 99+% |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -38°C |
Dichte | 1.1600g/mL |
Siedepunkt | 161°C to 163°C |
Flammpunkt | 40°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,4-Dichlorobutane
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.