Learn More
1,4-Dichlor-2-Nitrobenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423874
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423874 2500 g 2500 Gramm
11403874 100 g 100 Gramm
11404080 250 g 250 Gramm
11413874 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11423874 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11896.0E
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 89-61-2 | C6H3Cl2NO2 | 192.00 g/mol
1,4-Dichloro-2-nitrobenzene is a reagent used in the synthesis of antitrypanosomal, antileishmanial and antimalarial agents. It is also used in the synthesis of lysophosphatidic acid acyltransferase-β in hibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dichloro-2-Nitrobenzol ist ein Reagenz, das zur Synthese von Antitrypanosomal-, Antileishmanier- und Antimalariamitteln verwendet wird. Es wird auch bei der Synthese von Lysophosphatidinsäure-Acyltransferase-β Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Ether, Benzol, Kohlenstoff-Disulfid. Schwer löslich in Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-61-2
Summenformel C6H3Cl2NO2
Molekulargewicht (g/mol) 192.00
MDL-Nummer MFCD00007074
InChI-Schlüssel RZKKOBGFCAHLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dichloronitrobenzene, nitro-p-dichlorobenzene, benzene, 1,4-dichloro-2-nitro, 1-nitro-2,5-dichlorobenzene, 2,5-dichlornitrobenzen, 2,5-dichloro-1-nitrobenzene, benzene, 2,5-dichloronitro, 2,5-dichloronitrobenzol, unii-iy18g50ff4, ccris 3096
PubChem CID 6977
IUPAC-Name 1,4-Dichloro-2-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(Cl)=CC=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dichloro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Dichte 1.6
Siedepunkt 266°C to 269°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Menge 2500 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 778109
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,ether,benzene,carbon disulfide. Slightly soluble in carbon tetrachloride.
Formelmasse 192
Reinheit (%) 98%