missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,4-Dibromtetrafluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11463647
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11463647 25 g 25 Gramm
11449296 1 g 1 Gramm
11453647 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11463647 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18135.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 344-03-6 | C6Br2F4 | 307.87 g/mol

It is used as a chemical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet.

Löslichkeit
Die Löslichkeit in Methanol ist nahezu transparent.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 344-03-6
Summenformel C6Br2F4
Molekulargewicht (g/mol) 307.87
MDL-Nummer MFCD00000309
InChI-Schlüssel QFTZULJNRAHOIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,4-dibromotetrafluorobenzene, p-dibromotetrafluorobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2,3,5,6-tetrafluoro, benzene, 1,4-dibromotetrafluoro, 1,3,5,6-tetrafluorobenzene, benzene,4-dibromotetrafluoro, emolecules 536967, tetrafluoro-1,4-dibromo benzene, perfluoro-1,4-dibromobenzene
PubChem CID 67653
IUPAC-Name 1,4-Dibrom-2,3,5,6-Tetrafluorbenzol
SMILES FC1=C(F)C(Br)=C(F)C(F)=C1Br

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromotetrafluorobenzene
Schmelzpunkt 78°C to 81°C
Menge 25 g
Formelmasse 307.87
Reinheit (%) 99%

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.