Learn More
1,4-Dibrompentan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045211
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 11392287
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L09842.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 626-87-9 | C5H10Br2 | 229.943 g/mol
1,4-Dibromopentane is used in the preparation of pharaoh ant trail pheromone stereoisomer, indolizidine alkaloid. It is also involved in the preparation 1,2-dimethyl-1-phenylcyclopentane and boc-L-2-amino-6-bromoheptanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dibrompentan wird bei der Herstellung von Indolizidin-Alkaloid, einem Ameisenpheromon-Stereoisomer, verwendet. Es ist auch an der Herstellen von 1,2-Dimethyl-1-phenylcyclopentan und Boc-L-2-amino-6 -bromheptansäure beteiligt.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-87-9
Summenformel C5H10Br2
Molekulargewicht (g/mol) 229.943
MDL-Nummer MFCD00000153
InChI-Schlüssel CNBFRBXEGGRSPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentane, 1,4-dibromo, 1,4-dibrompentan, pentane,4-dibromo, 1,4-dibromo-pentane, pubchem12546, 1,4-dibromopentane, hexanoic acid monoethyl ester
PubChem CID 79082
IUPAC-Name 1,4-Dibrompentan
SMILES CC(CCCBr)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromopentane
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 1.687
Siedepunkt 102°C to 103°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.5085
Menge 25 g
Beilstein 605295
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.95
Reinheit (%) 97%