Learn More
1,4-Dibromnaphthalin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483687
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11483687 25 g 25 Gramm
11473687 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11483687 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18171.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 83-53-4 | C10H6Br2 | 285.97 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 83-53-4
Summenformel C10H6Br2
Molekulargewicht (g/mol) 285.97
MDL-Nummer MFCD00041823
InChI-Schlüssel IBGUDZMIAZLJNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 1,4-dibromo, 1,4-dibromonapthalene, 1.4-dibromonaphthalene, acmc-209psk, 1,4-dibromo-naphthalen, l ,4-dibromonaphthalene, ksc490o3f, 1,4-dibromonaphthalene 5g
PubChem CID 66521
IUPAC-Name 1,4-Dibromnaphthalin
SMILES BrC1=C2C=CC=CC2=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromonaphthalene
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 25 g
Formelmasse 285.97
Reinheit (%) 98%