Learn More
1,4-Dibrombutan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419153
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11419153 100 g 100 Gramm
11424220 10 g 10 Gramm
11429153 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419153 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11669.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-52-1 | C4H8Br2 | 215.916 g/mol
1,4-Dibromobutane is used as an intermediate involved in the synthesis of active pharmaceutical ingredient and other organic compounds. It is also used in the investigation of metabolism of two halopropanes such as 1,3-dichloropropane and 2,2-dichloropropane. Further, it acts as a reagent to prepare diazadioxa oxovanadium(IV) macrocyclic complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dibrombutan wird als Zwischenprodukt für die Synthese von pharmazeutischen Wirkstoffen und anderen organischen Verbindungen verwendet. Es wird auch bei der Untersuchung des Metabolismus von zwei Halogenpropanen wie 1,3-Dichlorpropan und 2,2-Dichlorpropan verwendet. Darüber hinaus dient es als Reagenz zur Herstellung von Diaza-dioxa-oxovanadium(IV)-makrocyclischen Komplexen.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-52-1
Summenformel C4H8Br2
Molekulargewicht (g/mol) 215.916
MDL-Nummer MFCD00000261
InChI-Schlüssel ULTHEAFYOOPTTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene dibromide, butane, 1,4-dibromo, 1,4-butylene bromide, tetramethylene bromide, 1,4-dibrombutan, tetramethylenebromide, alpha,omega-dibromobutane, unii-g49phr6jfu, 1,4-dibrombutan german, 1,4-dibromo-butane
PubChem CID 8056
IUPAC-Name 1,4-Dibrombutan
SMILES C(CCBr)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromobutane
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.82
Siedepunkt 194°C to 196°C
Flammpunkt 131°C (267°F)
Strukturformel Br(CH2)4Br
Brechungsindex 1.5186
Menge 100 g
Beilstein 1071199
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 215.93
Reinheit (%) ≥98%