Learn More
1,4-Dibrombenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11444220
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
2500 g
106-37-6
C6H4Br2
235.91
MFCD00000089
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
7804
CHEBI:37150
1,4-Dibrombenzol
BrC1=CC=C(Br)C=C1
106-37-6
C6H4Br2
235.91
MFCD00000089
SWJPEBQEEAHIGZ-UHFFFAOYSA-N
p-dibromobenzene, p-bromophenyl bromide, benzene, 1,4-dibromo, benzene, p-dibromo, p-benzene dibromide, 1,4-dibromo benzene, 1,4-dibromo-benzene, unii-9991w3m5hz, dibromobenzene, 1,4, labotest-bb ltbb002071
7804
CHEBI:37150
1,4-Dibrombenzol
BrC1=CC=C(Br)C=C1
1,4-Dibromobenzene is used in the synthesis of 2,5-dibromoacetophenone, triarylamines and trans- stilbenes. It is widely used as a heavy liquid solvent as well as a motor oil additive. It finds application as an intermediate in the manufacture of organic chemicals such as dyes, pharmaceuticals and flame retardants for polymeric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,4-Dibrombenzol wird bei der Synthese von 2,5-Dibromacetophenon, Triarylaminen und Transstilbenen verwendet. Es wird häufig als schweres flüssiges Lösungsmittel sowie als Motorölzusatz verwendet. Es findet Anwendung als Zwischenprodukt bei der Herstellung organischer Chemikalien wie Farbstoffe, Pharmazeutika und Flammschutzmittel für polymere Materialien.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Benzol, Chloroform, Toluol und Tetrachlorkohlenstoff. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromobenzene
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
Dichte 1.841
Siedepunkt 219°C to 220°C
Flammpunkt >100°C (212°F)
Prozentgehaltsbereich 98%
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.5742
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 1904543
Merck Index 14,3019
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,benzene,chloroform,toluene and carbon tetrachloride. Insoluble in ether.
Formelmasse 235.91
Reinheit (%) 98%