Learn More
1,4-Dibrom-2-Fluorbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429187 100 g 100 Gramm
11419187 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11429187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21281.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1435-52-5 | C6H3Br2F | 253.896 g/mol
It is used in preparation of 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird zur Herstellung von 1,4-Bis(2-Hydroxy-2-Methyl-3-Butynyl)-2-Fluorbenzol verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1435-52-5
Summenformel C6H3Br2F
Molekulargewicht (g/mol) 253.896
MDL-Nummer MFCD00010603
InChI-Schlüssel WNSNPGHNIJOOPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-dibromo-fluorobenzene, 2-fluoro-4-bromobromobenzene, 4-bromo-2-fluorobromobenzene, 2,5-dibromofluorobenzene, benzene, 1,4-dibromo-2-fluoro, 1,4-dibromo-2-fluorobenzene, 2,5-dibromo-1-fluorobenzene, pubchem3448, ksc494g9h, 1,4-dibromo-2-fluoro-benzene
PubChem CID 137004
IUPAC-Name 1,4-Dibrom-2-Fluorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)F)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene
Schmelzpunkt 33°C to 35°C
Siedepunkt 216°C
Flammpunkt 101°C (213°F)
Menge 100 g
Beilstein 3236451
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 253.91
Reinheit (%) 98%